Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli Mcr-1 Protein
Artikelnummer. 16060551
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16060551
Brand: enQuireBio™ QP7746ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Mcr-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer WP_049589868.1
Navn Mcr-1 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol mcr1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MMQHTSVWYR RSVSPFVLVA SVAVFLTATA NLTFFDKISQ TYPIADNLGF VLTIAVVLFG AMLLITTLLS SYRYVLKPVL ILLLIMGAVT SYFTDTYGTV YDTTMLQNAL QTDQAETKDL LNAAFIMRII GLGVLPSLLV AFVKVDYPTW GKGLMRRLGL IVASLALILL PVVAFSSHYA SFFRVHKPLR SYVNPIMPIY SVGKLASIEY KKASAPKDTI YHAKDAVQAT KPDMRKPRLV VFVVGETARA DHVSFNGYER DTFPQLAKID GVTNFSNVTS CGTSTAYSVP CMFSYLGADE YDVDTAKYQE NVLDTLDRLG VSILWRDNNS DSKGVMDKLP KAQFADYKSA TNNAICNTNP YNECRDVGML VGLDDFVAAN NGKDMLIMLH QMGNHGPAYF KRYDEKFAKF TPVCEGNELA KCEHQSLINA YDNALLATDD FIAQSIQWLQ THSNAYDVSM LYVSDHGESL GENGVYLHGM PNAFAPKEQR SVPAFFWTDK QTGITPMATD TVLTHDAITP TLLKLFDVTA DKVKDRTAFI R
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.