Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptC Protein
Artikelnummer. 16078270
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16078270
Brand: enQuireBio™ QP7332ye50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer WP_000030537.1
Navn LptC Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol lptC
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MSKARRWVII VLSLAVLVMI GINMAEKDDT AQVVVNNNDP TYKSEHTDTL VYNPEGALSY RLIAQHVEYY SDQAVSWFTQ PVLTTFDKDK IPTWSVKADK AKLTNDRMLY LYGHVEVNAL VPDSQLRRIT TDNAQINLVT QDVTSEDLVT LYGTTFNSSG LKMRGNLRSK NAELIEKVRT SYEIQNKQTQ P
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.