Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipopolysaccharide assembly protein 1
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | WP_000891353.1 |
| Navn | Lipopolysaccharide assembly protein 1 |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | yciM |
| Protein længde | Cytoplasmic Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | E. coli |
| Arter | E. coli |
| Vis mere |