Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipopolysaccharide assembly protein 1
Artikelnummer. 16048220
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16048220
Brand: enQuireBio™ QP7327ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipopolysaccharide assembly protein B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer WP_000891353.1
Navn Lipopolysaccharide assembly protein 1
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol yciM
Protein længde Cytoplasmic Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens WYMGRRSAQQ NKQDEANRLS RDYVAGVNFL LSNQQDKAVD LFLDMLKEDT GTVEAHLTLG NLFRSRGEVD RAIRIHQTLM ESASLTYEQR LLAIQQLGRD YMAAGLYDRA EDMFNQLTDE TDFRIGALQQ LLQIYQATSE WQKAIDVAER LVKLGKDKQR VEIAHFYCEL ALQHMASDDL DRAMTLLKKG AAADKNSARV SIMMGRVFMA KGEYAKAVES LQRVISQDRE LVSETLEMLQ TCYQQLGKTA EWAEFLQRAV EENTGADAEL MLADIIEARD GSEAAQVYIT RQLQRHPTMR VFHKLMDYHL NEAEEGRAKE SLMVLRDMVG EKVRSKPRYR CQKCGFTAYT LYWHCPSCRA WSTIKPIRGL DGL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.