missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant E. coli Hygromycin-B 4-O-kinase Protein

Artikelnummer. 16038670
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16038670

Brand: enQuireBio™ QP7397ye50ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Hygromycin-B 4-O-kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer WP_000742814.1
Gen-id (Entrez) 13905269
Navn Hygromycin-B 4-O-kinase Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol hph
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MKKPELTATS VEKFLIEKFD SVSDLMQLSE GEESRAFSFD VGGRGYVLRV NSCADGFYKD RYVYRHFASA ALPIPEVLDI GEFSESLTYC ISRRAQGVTL QDLPETELPA VLQPVAEAMD AIAAADLSQT SGFGPFGPQG IGQYTTWRDF ICAIADPHVY HWQTVMDDTV SASVAQALDE LMLWAEDCPE VRHLVHADFG SNNVLTDNGR ITAVIDWSEA MFGDSQYEVA NIFFWRPWLA CMEQQTRYFE RRHPELAGSP RLRAYMLRIG LDQLYQSLVD GNFDDAAWAQ GRCDAIVRSG AGTVGRTQIA RRSAAVWTDG CVEVLADSGN RRPSTRPRAK E
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.