Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA ligase Protein
Artikelnummer. 16047290
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 16047290
Brand: enQuireBio™ QP707510ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) DNA ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Adgangsnummer NP_416906.1
Gen-id (Entrez) 946885
Navn DNA ligase Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ligA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens MESIEQQLTE LRTTLRHHEY LYHVMDAPEI PDAEYDRLMR ELRELETKHP ELITPDSPTQ RVGAAPLAAF SQIRHEVPML SLDNVFDEES FLAFNKRVQD RLKNNEKVTW CCELKLDGLA VSILYENGVL VSAATRGDGT TGEDITSNVR TIRAIPLKLH GENIPARLEV RGEVFLPQAG FEKINEDARR TGGKVFANPR NAAAGSLRQL DPRITAKRPL TFFCYGVGVL EGGELPDTHL GRLLQFKKWG LPVSDRVTLC ESAEEVLAFY HKVEEDRPTL GFDIDGVVIK VNSLAQQEQL GFVARAPRWA VAFKFPAQEQ MTFVRDVEFQ VGRTGAITPV ARLEPVHVAG VLVSNATLHN ADEIERLGLR IGDKVVIRRA GDVIPQVVNV VLSERPEDTR EVVFPTHCPV CGSDVERVEG EAVARCTGGL ICGAQRKESL KHFVSRRAMD VDGMGDKIID QLVEKEYVHT PADLFKLTAG KLTGLERMGP KSAQNVVNAL EKAKETTFAR FLYALGIREV GEATAAGLAA YFGTLEALEA ASIEELQKVP DVGIVVASHV HNFFAEESNR NVISELLAEG VHWPAPIVIN AEEIDSPFAG KTVVLTGSLS QMSRDDAKAR LVELGAKVAG SVSKKTDLVI AGEAAGSKLA KAQELGIEVI DEAEMLRLLG S
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.