missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase Rep Protein

Artikelnummer. 16075851
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16075851

Brand: enQuireBio™ QP8666ec10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ATP-dependent DNA helicase Rep, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer WP_001238899.1
Gen-id (Entrez) 948292
Navn ATP-dependent DNA helicase Rep Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol rep
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MRLNPGQQQA VEFVTGPCLV LAGAGSGKTR VITNKIAHLI RGCGYQARHI AAVTFTNKAA REMKERVGQT LGRKEARGLM ISTFHTLGLD IIKREYAALG MKANFSLFDD TDQLALLKEL TEGLIEDDKV LLQQLISTIS NWKNDLKTPS QAAASAIGER DRIFAHCYGL YDAHLKACNV LDFDDLILLP TLLLQRNEEV RKRWQNKIRY LLVDEYQDTN TSQYELVKLL VGSRARFTVV GDDDQSIYSW RGARPQNLVL LSQDFPALKV IKLEQNYRSS GRILKAANIL IANNPHVFEK RLFSELGYGA ELKVLSANNE EHEAERVTGE LIAHHFVNKT QYKDYAILYR GNHQSRVFEK FLMQNRIPYK ISGGTSFFSR PEIKDLLAYL RVLTNPDDDS AFLRIVNTPK REIGPATLKK LGEWAMTRNK SMFTASFDMG LSQTLSGRGY EALTRFTHWL AEIQRLAERE PIAAVRDLIH GMDYESWLYE TSPSPKAAEM RMKNVNQLFS WMTEMLEGSE LDEPMTLTQV VTRFTLRDMM ERGESEEELD QVQLMTLHAS KGLEFPYVYM VGMEEGFLPH QSSIDEDNID EERRLAYVGI TRAQKELTFT LCKERRQYGE LVRPEPSRFL LELPQDDLIW EQERKVVSAE ERMQKGQSHL ANLKAMMAAK RGK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.