Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Artikelnummer. 16098070
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16098070
Brand: enQuireBio™ QP7301ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_414641.1
Gen-id (Entrez) 944824
Navn 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol mutT
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.