Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Artikelnummer. 16088070
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16088070
Brand: enQuireBio™ QP7301ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_414641.1
Gen-id (Entrez) 944824
Navn 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol mutT
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.