Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L31 Protein
Artikelnummer. p-7155283
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16065671
Brand: enQuireBio™ QP8631ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_418371.1
Gen-id (Entrez) 948425
Navn 50S ribosomal protein L31 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol rpmE
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MKKDIHPKYE EITASCSCGN VMKIRSTVGH DLNLDVCSKC HPFFTGKQRD VATGGRVDRF NKRFNIPGSK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.