Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L28 Protein
Artikelnummer. p-7155286
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16045691
Brand: enQuireBio™ QP8636ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L28, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_418094.1
Gen-id (Entrez) 946941
Navn 50S ribosomal protein L28 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol rpmB
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens SRVCQVTGKR PVTGNNRSHA LNATKRRFLP NLHSHRFWVE SEKRFVTLRV SAKGMRVIDK KGIDTVLAEL RARGEKY
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.