missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S8 Protein

Artikelnummer. p-7155263
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16065551

Brand: enQuireBio™ QP8610ec10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S8, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_417765.1
Gen-id (Entrez) 31660798
Navn 30S ribosomal protein S8 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol rpsH
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens SMQDPIADML TRIRNGQAAN KAAVTMPSSK LKVAIANVLK EEGFIEDFKV EGDTKPELEL TLKYFQGKAV VESIQRVSRP GLRIYKRKDE LPKVMAGLGI AVVSTSKGVM TDRAARQAGL GGEIICYVA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.