Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S18 Protein
Artikelnummer. p-7155271
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16045601
Brand: enQuireBio™ QP8618ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_418623.1
Gen-id (Entrez) 948721
Navn 30S ribosomal protein S18 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol rpsR
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens ARYFRRRKFC RFTAEGVQEI DYKDIATLKN YITESGKIVP SRITGTRAKY QRQLARAIKR ARYLSLLPYT DRHQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.