Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Dog PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Artikelnummer. 16063800
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16063800
Brand: enQuireBio™ QP6509ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) PNLIPRP1 / PLRP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001003319.2
Gen-id (Entrez) 404010
Navn PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PNLIPRP1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Dog
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens KEVCYEQIGC FSDAEPWAGT AIRPLKVLPW SPERIGTRFL LYTNKNPNNF QTLLPSDPST IEASNFQTDK KTRFIIHGFI DKGEENWLLD MCKNMFKVEE VNCICVDWKK GSQTSYTQAA NNVRVVGAQV AQMLSMLSAN YSYSPSQVQL IGHSLGAHVA GEAGSRTPGL GRITGLDPVE ASFQGTPEEV RLDPTDADFV DVIHTDAAPL IPFLGFGTSQ QMGHLDFFPN GGEEMPGCKK NALSQIVDLD GIWEGTRDFV ACNHLRSYKY YSESILNPDG FASYPCASYR AFESNKCFPC PDQGCPQMGH YADKFAVKTS DETQKYFLNT GDSSNFARWR YGVSITLSGK RATGQAKVAL FGSKGNTHQF NIFKGILKPG STHSNEFDAK LDVGTIEKVK FLWNNNVVNP TFPKVGAAKI TVQKGEEKTV HSFCSESTVR EDVLLTLTPC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.