Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Envelope glycoprotein 1
Artikelnummer. 16088900
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16088900
Brand: enQuireBio™ QP7456ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus Envelope glycoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer YP_081555.1
Gen-id (Entrez) 3077416
Navn Envelope glycoprotein 1
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol gL
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Cytomegalovirus
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens AAVSVAPTAA EKVPAECPEL TRRCLLGEVF EGDKYESWLR PLVNVTGRDG PLSQLIRYRP VTPEAANSVL LDEAFLDTLA LLYNNPDQLR ALLTLLSSDT APRWMTVMRG YSECGDGSPA VYTCVDDLCR GYDLTRLSYG RSIFTEHVLG FELVPPSLFN VVVAIRNEAT RTNRAVRLPV STAAAPEGIT LFYGLYNAVK EFCLRHQLDP PLLRHLDKYY AGLPPELKQT RVNLPAHSRY GPQAVDAR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.