Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey Axl Fc Chimera Protein
Artikelnummer. 18797896
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
18797896 50 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18797896 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 11144AX050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Cynomolgus Monkey Axl Fc Chimera (Catalog # 11144-AX) is immobilized at 0.25 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Gas6 (Catalog # 885-GSB ) binds with an ED50 of 0.0700-0.700 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adgangsnummer EHH59605.1
Til brug med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-id (Entrez) 558
Molekylvægt (g/mol) M.W.-observed: 95-105 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 72 kDa
Mængde 50 μg
Kilde Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived cynomolgus monkey Axl protein Cynomolgus Monkey Axl (Glu33-Trp450) (C-terminus) Accession # EHH59605.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (N-terminus)
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoksin koncentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias AI323647, ARK, AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, Tyro7, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFO, UFOoncogene AXL
Konjugeret Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Produktlinje R&D Systems
Renhed eller kvalitetsklasse >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Axl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.