Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Riboflavin-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque: enQuireBio™ QP8851-ec-500ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
NP_990794.1 | |
Riboflavin-binding Protein | |
Research Use Only | |
RBP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQYGCLEGDT HKANPSPEPN MHECTLYSES SCCYANFTEQ LAHSPIIKVS NSYWNRCGQL SKSCEDFTKK IECFYRCSPH AARWIDPRYT AAIQSVPLCQ SFCDDWYEAC KDDSICAHNW LTDWERDESG ENHCKSKCVP YSEMYANGTD MCQSMWGESF KVSESSCLCL QMNKKDMVAI KHLLSESSEE SSSMSSSEEH ACQKKLLK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
396449 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein > 500μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu