Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Chicken Focal adhesion kinase 1 Protein
Artikelnummer. 16066531
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16066531
Brand: enQuireBio™ QP8800ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Focal adhesion kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Adgangsnummer NP_990766.1
Gen-id (Entrez) 396416
Navn Focal adhesion kinase 1 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PTK2
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Chicken
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens LANNEKQGVR SHTVSVSETD DYAEIIDEED TYTMPSTRDY EIQRERIELG RCIGEGQFGD VHQGIYMSPE NPAMAVAIKT CKNCTSDSVR EKFLQEALTM RQFDHPHIVK LIGVITENPV WIIMELCTLG ELRSFLQVRK FSLDLASLIL YAYQLSTALA YLESKRFVHR DIAARNVLVS ATDCVKLGDF GLSRYMEDST YYKASKGKLP IKWMAPESIN FRRFTSASDV WMFGVCMWEI LMHGVKPFQG VKNNDVIGRI ENGERLPMPP NCPPTLYSLM TKCWAYDPSR RPRFTELKAQ LSTILEEE
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.