Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001009231.1 |
| Gen-id (Entrez) | 493706 |
| Navn | Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | CSF1R |
| Protein længde | Extracellular Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rat |
| Vis mere |