Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis omcA Protein
Artikelnummer. 16037060
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16037060
Brand: enQuireBio™ QP701810ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis omcA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_219956.1
Gen-id (Entrez) 884216
Navn omcA Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol omcA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet C. trachomatis
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens CCRIVDCCFE DPCAPIQCSP CESKKKDVDG GCNSCNGYVP ACKPCGGDTH QDAKHGPQAR GIPVDGKCRQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.