Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Bovine NucleoProtein
Artikelnummer. 16047660
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16047660
Brand: enQuireBio™ QP7198ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn NucleoProtein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol N
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Bovine
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MALSKVKLND TFNKDQLLST SKYTIQRSTG DNIDIPNYDV QKHLNKLCGM LLITEDANHK FTGLIGMLYA MSRLGREDTL KILKDAGYQV RANGVDVITH RQDVNGKEMK FEVLTLVSLT SEVQGNIEIE SRKSYKKMLK EMGEVAPEYR HDFPDCGMIV LCVAALVITK LAAGDRSGLT AVIRRANNVL RNEMKRYKGL IPKDIANSFY EVFEKYPHYI DVFVHFGIAQ SSTRGGSRVE GIFAGLFMNA YGAGQVMLRW GVLAKSVKNI MLGHASVQAE MEQVVEVYEY AQKLGGEAGF YHILNNPKAS LLSLTQFPNF SSVVLGNAAG LGIMGEYRGT PRNQDLYDAA KAYAEQLKEN GVINYSVLDL TTEELEAIKN QLNPKDNDVE L
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.