Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu-brænder med Tétine-tilslutning til naturgas, 13 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Teclu brænder |
| Gas type | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Glasarbejde og lodning |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderer | T-Tine stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |