Få mere at vide
Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor
Artikelnummer. 11954828
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 til 17 L
15 til 37 L
21 til 33 L
24 til 30 L
39 til 47 L
43 til 60 L
6 til 8 L
8 til 11 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11954828
Brand: Julabo™ 9673025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til rutinemæssige køleapplikationer både inden for laboratorie- og bredere industrielle arbejdspladser. Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor har stort, lyst LED-display.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Trykindikator
  • Justerbar bypass for pumpetryk
  • Vandafkølet
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 24 til 30 L
Certificeringer/compliance CE, IEC 60529: 21
Kølekapacitet 0,4kW ved -20 °C, 1kW ved -10 °C, 1,7kW ved 0 °C, 2,5kW ved 10 °C, 2,7kW ved 20 °C (medium
Flowhastighed 40 l/min.
Til brug med (udstyr) Til miljøvenlig køling
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 7,2 til 43,5 psi
Model- FLW2503
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 60 cm
Højde (metrisk) 115 cm
Vægt (metrisk) 143 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz