Få mere at vide
Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor
Artikelnummer. 11930278
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 til 17 L
15 til 37 L
21 til 33 L
24 til 30 L
39 til 47 L
43 til 60 L
6 til 8 L
8 til 11 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11930278
Brand: Julabo™ 9676200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til rutinemæssige køleapplikationer både inden for laboratorie- og bredere industrielle arbejdspladser. Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor har stort, lyst LED-display.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Trykindikator
  • Justerbar bypass for pumpetryk
  • Vandafkølet
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 til 37 L
Certificeringer/compliance CE, IEC 60529: 21
Kølekapacitet 3kW ved -20 °C, 7kW ved -10 °C, 12kW ved 0 °C, 15kW ved 10 °C, 20kW ved 20 °C (Medium Etha
Flowhastighed 80 l/min.
Til brug med (udstyr) Til miljøvenlig køling
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 11,6 til 87 psi
Model- FLW20006
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 115 cm
Bredde (metrisk) 95 cm
Højde (metrisk) 161 cm
Vægt (metrisk) 360 kg
Elektriske krav 400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Spænding 230/400 V
Frekvens 50/60 Hz