Få mere at vide
Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor
Artikelnummer. 10240225
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 til 17 L
15 til 37 L
21 til 33 L
24 til 30 L
39 til 47 L
43 til 60 L
6 til 8 L
8 til 11 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10240225
Brand: Julabo™ 950010107P3H0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til rutinemæssige køleapplikationer både inden for laboratorie- og bredere industrielle arbejdspladser. Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor har stort, lyst LED-display.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Trykindikator
  • Justerbar bypass for pumpetryk
  • Vandafkølet
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 43 til 60 L
Certificeringer/compliance CE, Klassifikation III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Kølekapacitet 2,5 kW ved -10 °C, 5 kW ved 0 °C, 10 kW ved 20 °C (medium ethanol)
Flowhastighed 33 l/min.
Til brug med (udstyr) Til industrielle anvendelser
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Varmekapacitet 12 kW
Maks. Tryk 50,8 psi
Model- SC10000w
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Længde (metrisk) 67 cm
Bredde (metrisk) 59 cm
Højde (metrisk) 112 cm
Vægt (metrisk) 159 kg
Elektriske krav 3 x 208/230 V,60 Hz 19 A
Spænding 208/230 V
Frekvens 60 Hz