Få mere at vide
JULABO™ AWC100 Kompakt recirkulerende kølebad
Artikelnummer. 11984788
Skift visning
Kølekapacitet:
0,4 kW ved 20 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kølekapacitet Pakningsstørrelse
11984788 0,4 kW ved 20 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11984788 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9630100
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ekstremt kompakt løsning, designet til at fjerne små varmebelastninger fra eksterne systemer såsom fra Peltier-elementer. Designet specielt til applikationer, hvor kølevandet kan være over omgivelserne, og hvor temperaturregulering er sekundær.
  • Problemfri drift
  • Lille fodaftryk
  • Stort set lydløs
  • Let at bruge
  • Økonomisk
  • Øg ventilatorhastigheden ved at ændre kontakten til boosterkøling på bagsiden af enheden.
  • Trin 0: normal kølekapacitet, praktisk talt lydløs.
  • Trin 1: højere kølekapacitet, højere ventilatorhastighed.
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 35 °C
Kapacitet (metrisk) 0.9 L
Certificeringer/compliance CE
Kølekapacitet 0,4 kW ved 20 °C
Flowhastighed 2,9 l/min.
Til brug med (udstyr) Til applikationer, der kræver ringe køleydelse
Temperaturområde 20 °C til 40 °C
Maks. Tryk 0,2 bar
Model- AWC100
Længde (metrisk) 34 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Højde (metrisk) 30 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 12.7 kg
Vægt (metrisk) 11 kg
Elektriske krav 115/230 V 60 Hz 1 A
Spænding 115/230 V
Frekvens 60 Hz