Få mere at vide
Cole-Parmer™ RC-200-serien Stuart Recirkulerende køler
Artikelnummer. 16354296
Skift visning
Kølekapacitet:
450 watt (ved 10 °C)
Artikelnummer. Kølekapacitet
16354296 450 watt (ved 10 °C)
1 options
Artikelnummer. 16354296 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1215277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49030.00 DKK
    29208.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 19821.48 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Denne RC-200-serie Stuart Recirkulerende køler giver kraftfuld køling i et kompakt fodaftryk.
  • Optimer nøjagtigheden med nem kalibrering af temperaturforskydning
  • Bekymringsfri drift —visuel sikkerhedsalarm indikerer overbelastning
  • Let at aflæse den aktuelle temperaturudlæsning på LED-display
  • Beholderkapacitet: 3 L
  • 3 års garanti
  • Tidligere varenummer SRC5
Denne pålidelige, brugervenlige recirkulerende køler tilbyder nøjagtig og kraftfuld køling til en ekstern enhed. Køleren kan opnå temperaturer ned °til -20 C, hvilket gør den ideel til styring af udstyr i temperaturfølsomme applikationer.
Med praktisk temperaturregulering har LED-displayet den aktuelle temperatur, alarmindikator og trykknap-temperaturindstillingspunktkontrol. En letanvendelig kalibreringsfunktion giver dig mulighed for at justere temperaturdisplayet, så det matcher en sporbar temperaturstandard.
Brug 9 mm ID-slangeindløbs-/udløbsportene til at forbinde til en række eksternt udstyr. En dedikeret afløbsport gør det nemt at tømme og rengøre.
Note: Brug ikke vand i køler til lave temperaturer. Kræver brug af en væske af frostvæske, såsom ethylenglycolopløsning.
Bemærk venligst: Med virkning fra juni 2022 Stuart Recirkulerende køler Modelnummer SRC5 er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer RC-200-3. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 L
Kølekapacitet 450 watt (ved 10 °C)
Flowhastighed 9 l/min.
Temperatur nøjagtighed ±2°
Temperatur (metrisk) Maksimum 30 °C
Dimensioner (L x B x H) 44.5 x 20.5 x 54.5 cm
Elektriske krav 220 VAC