Få mere at vide
BUCHI Recirkulerende køler
Artikelnummer. 15465885 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Temperaturområde:
-10 til +25 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
15465885 -10 til +25 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15465885 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11F30801
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
BUCHI Recirkulerende kølere er nemme at bruge og designet til brug med Rotavapors, SyncorePlus, Multivapor, systemer Kjeldahl , ekstraktionssystemer og lignende produkter fra andre leverandører.
  • Effektiv destillation takket være fuld integration i det BUCHI roterende fordampningssystem
  • Temperaturlås og temperaturkontrol i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro.
  • Digital skærm: Indsat og faktisk temperatur
  • Sparer tid takket være øjeblikkelig start med automatisk og dynamisk trykjustering uden at vente til køleren når sin indstillede temperatur
  • ECO-mode: Sparer energi og reducerer varmeudledning ved at skifte til standby-tilstand, når den ikke er i brug
  • Intet vandforbrug
  • Maksimerer destillationskapaciteten samtidig med, at opløsningsmiddelemissioner reduceres takket være intelligent integration af alle procesparametre ved brug af Interface I-300 / I-300 Pro
  • Sømløs plug and play-integration i:
    • Fuldautomatiske BUCHI Rotavapor R-300, R-220 Pro-systemer inklusive alle procesparametre
    • BUCHI Parallelle fordampere, udtrækning og opløsninger Kjeldahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Kommunikation BUCHI COM 6p
Kondensator type Vandkølet
Kølekapacitet 900 W ved 15 °C
Flowhastighed 2,9 L/min.
Til brug med (udstyr) Kold kondensator
Pumpetype Centrifugalpumpe
Temperaturområde -10 til +25 °C
Type Recirculating Chiller
Elektriske krav 230 V