Beskrivelse
Recirkulerende luftfiltersystem – undgå komplekse væggennemføringer og dyre udsugningskanaler
Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
- Høj fleksibilitet ved valg af installationssted
- Aktiv personlig beskyttelse gennem sikker opfangning af skadelige dampe med tilbageholdelse i filtersystemet
- Meget lav støj, kun ca. 23 dB (A)
- ATEX-kompatibel: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Kabinet lavet af pulverlakeret stålplade
- Med flertrinsfiltersystem og strømkabel
- Med sekundært filter for ekstra sikkerhed i tilfælde af lækage
- Inkl. overvågningselektronik til udsugningsluft og filterovervågning
- Integreret display og tastbetjening for nem kontrol og forespørgsel om funktionerne
- Optisk og akustisk alarm inklusive potentialfri alarmkontakt
Det indstikbare recirkulationsluftfilter af typen UFA.025.030 kan permanent tilbageholde opløsningsmiddeldampe (kulbrinter) op til en filtermætning på mere end 99,999 %, både under normale driftsforhold og i tilfælde af en simuleret ulykke i sikkerhedskabinettet.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ATEX-kompatibel: C' II 3/-G Exic nA IIB T4 |
| Dimensioner (D x B x H) | 555 x 308 x 256 mm |
| Til brug med (applikation) | Sikker opsamling af udstrømmende dampe på det sted, hvor de frigives eller produceres |
| Inkluderer | 1 recirkulerende luftfiltersystem med filtre og manual |
| Model- | UFA.025.030 |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret almindelig |
| Vægt (engelsk) | 41.88 lb. |
| Vægt (metrisk) | 19 kg |
| Materiale | Stålplade |
| Produkttype | Recirkulerende luftfiltersystem |