Få mere at vide
Ohaus™ Frem- og tilbagegående shaker
Artikelnummer. 15702199 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
20 til 300 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
15702199 20 til 300 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15702199 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30391830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19740.00 DKK
    14431.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 5308.84 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
OHAUS™ Frem- og tilbagegående shaker designet til en række anvendelser, herunder cellekulturer og ekstraktionsprocedurer, der kræver nøjagtige, gentagelige resultater.
  • Mikroprocessorstyring giver ensartet ensartet rystning, mens den ramper sikkert til den indstillede hastighed
  • Enestående hastighedskontrol, nøjagtighed og holdbarhed
  • LED-display for hastighed og tid
  • Kalibreringstilstand for hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 6.8 kg
Hastighedsområde 20 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Dimensioner (LxB) Platform 27.9 x 33 cm
Dimensioner (L x B x H) 41.30 x 35.50 x 14.90 cm
Højde (engelsk) 5,90 tommer.
Højde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 16.30 tommer.
Længde (metrisk) 41.30 cm
Bredde (metrisk) 35.50 cm
Controller type Digital
Model- SHRC0719DG
Motortype børsteløs jævnstrømsmotor; Enkelt excentrisk
Platform stil Aluminium
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer