Få mere at vide
Recilisib, MedChemExpress
Beskrivelse
Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Recilisib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 334969-03-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13ClO4S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | ON 01210 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (106.03 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |