Beskrivelse
- Aftagelig, genopladelig nikkel-metalhydrid-batteripakke
- Batteriet kan kun oplades, mens det er installeret i en M510, M610 eller M710 printer
- Udskriver op til 1.700 etiketter pr. opladning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Batteri |
| Til brug med (udstyr) | BradyPrinter M610, Brady M710 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 57.00 mm |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 109.98 mm |
| Oversigt | Genopladeligt NiMH-batteri |
| Inkluderer | NiMH batteripakke |
| Til brug med (applikation) | Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lednings- og kabelmærkning, anlægsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M-NIMH-BATTERI |