Beskrivelse
- Aftagelig, genopladelig Li-ION batteripakke
- Batteriet kan oplades enten, mens det er installeret i en M610- eller M710-printer, eller mens det fjernes
- Udskriver op til 4.500 etiketter pr. opladning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Batteri |
| Til brug med (udstyr) | BradyPrinter M610, Brady M710 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 59.94 mm |
| Højde (engelsk) | 3,72 tommer. |
| Højde (metrisk) | 94.50 mm |
| Oversigt | Genopladeligt lithium-ion batteri |
| Inkluderer | Li-Ion batteripakke |
| Til brug med (applikation) | Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lednings- og kabelmærkning, anlægsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M-LION-BATTERI |