Få mere at vide
Berthold Technologies Genopladelige batterier til LB 9509
Artikelnummer. 31908718 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31908718 Blå
1 options
Artikelnummer. 31908718 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 40650
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Reservebatterier til at måle videre i marken, hvis Junior løber tør for batteri.
  • Type: Ni/MH
  • Størrelse: Baby (C)
  • Kapacitet: 4,5 Ah (1,2 V)
Tekniske data
Type Genopladelige batterier
Farve Blå
Spænding 1.2 V
Til brug med (udstyr) Junior LB 9509 bærbar luminometer