Få mere at vide
Integra Biosciences™ Genopladelige batterier
Artikelnummer. p-8008260
Til brug med (udstyr):
PIPETBOY acu
PIPETBOY acu 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10339051
Brand: Integra Biosciences™ 153005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse batterier med Pipetboy-pipettecontrollere. Integra Biosciences™ Genopladelige batterier kan nemt indsættes i toppen af håndtaget. En opladning er tilstrækkelig til at fylde og rense mindst 500 x 50 ml pipetter.
Varenr. 155 066 Batteri Li-ion, til PIPETBOY acu 2 (instrumenter med serienummer fra≥ 1350001)
Varenr. 153 005 9 V NiMH batteri, til PIPETBOY acu (instrumenter med serienummer nedenfor≤ 1350000)
ADVARSEL: Batterier er ikke kompatible Karakteristiske træk mellem de to PIPETBOY acu-generationer:
PIPETBOY acu 2
  • Serienummer≥ 1350001
  • LED batteri indikator:
  • Inaktiv/uden strømforsyning: Hvid
  • I drift: Rød/grøn
PIPETBOY acu
  • Serienummer≤ 1350000
  • LED batteri indikator:
  • Inaktiv/uaktiveret:
  • Rød i drift: Kun rød
Tekniske data
Batteritype NiMH
Type Genopladeligt batteri
Til brug med (udstyr) PIPETBOY acu
Inkluderer Batteri, Transformer, Sterilfilter, Vægmontering
Elektriske krav 230V/50Hz
Spænding 9 V
Frekvens 50 Hz