Få mere at vide
Integra Biosciences™ Genopladelige batterier
Beskrivelse
Varenr. 155 066 Batteri Li-ion, til PIPETBOY acu 2 (instrumenter med serienummer fra≥ 1350001)
Varenr. 153 005 9 V NiMH batteri, til PIPETBOY acu (instrumenter med serienummer nedenfor≤ 1350000)
ADVARSEL: Batterier er ikke kompatible Karakteristiske træk mellem de to PIPETBOY acu-generationer:
PIPETBOY acu 2
Varenr. 153 005 9 V NiMH batteri, til PIPETBOY acu (instrumenter med serienummer nedenfor≤ 1350000)
ADVARSEL: Batterier er ikke kompatible Karakteristiske træk mellem de to PIPETBOY acu-generationer:
PIPETBOY acu 2
- Serienummer≥ 1350001
- LED batteri indikator:
- Inaktiv/uden strømforsyning: Hvid
- I drift: Rød/grøn
- Serienummer≤ 1350000
- LED batteri indikator:
- Inaktiv/uaktiveret:
- Rød i drift: Kun rød
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | NiMH |
| Type | Genopladeligt batteri |
| Til brug med (udstyr) | PIPETBOY acu |
| Inkluderer | Batteri, Transformer, Sterilfilter, Vægmontering |
| Elektriske krav | 230V/50Hz |
| Spænding | 9 V |
| Frekvens | 50 Hz |