Få mere at vide
BUCHI Modtagelsesflasker til roterende fordampere
Artikelnummer. 12762424 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12762424 Borosilikatglas (3.3) Hver
1 options
Artikelnummer. 12762424 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 036919
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Brug disse modtagerflasker med enhver roterende fordamper. BUCHI Sfæriske modtagerflasker har høj kemisk modstand mod syrer, alkalier og organiske stoffer. Ideelt til at indsamle kondenserede opløsningsmidler.
Brug disse modtagerflasker med enhver roterende fordamper. Buchi™ Sfæriske modtagerflasker har høj kemisk modstand mod syrer, alkalier og organiske stoffer. Ideelt til at indsamle kondenserede opløsningsmidler.
  • Sfæriske modtagerflasker til roterende fordampere med kugleled (35/20)
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, alkalier og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Konstant overvågning af glasvæggens tykkelsesensartethed
  • Der lægges stor vægt på sfæriciteten af roterende glasdele
  • Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
  • Fås i volumener fra 50 ml til 3000 ml
  • Fås uden belægning eller med P+G-belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Coated modtagerflaske
Inkluderer Ventildræn
Materiale (coating) P+G
Standard konusled nummercenter BJ35/20
Volumen (metrisk) 1000 mL