Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Modtagekolber med PUR-coating
Beskrivelse
- Med kuglemuffe S 35
- Med meget transparent PUR-belægning
- Autoklaverbar
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | Stik 35 |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordampere |
| Mængde | 1 |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |