Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Modtagekolber med PUR-coating
Artikelnummer. p-7222627
Volumen (metrisk):
250 mL
2 L
Artikelnummer. 11903401
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03064073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med kuglemuffe S 35
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Volumen (metrisk) 2 L