Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Modtagekolber med PUR-coating
Beskrivelse
- Specielt til rotationsfordampere
- Med kuglemuffe S 35
- Med meget transparent PUR-belægning
- Autoklaverbar
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Volumen (metrisk) | 250 ml |