Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Modtagekolber med PUR-coating
Volumen (metrisk):
250 mL
2 L
Beskrivelse
- Specielt til rotationsfordampere
- Med kuglemuffe S 35
- Med meget transparent PUR-belægning
- Autoklaverbar
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 L |