Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Modtagekolbe med PUR-coating
Artikelnummer. 12343443
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 12343443
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03064058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Modtagekolbe med PUR-coating er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Med kugleled S 35
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Materiale (coating) PUR
Volumen (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 105 mm