Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Modtagelseskolbe til Stuart Rotationsfordamper
Artikelnummer. 12497802
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12497802 50 ml Pakke med 2
12477802 100 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12497802 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1009671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00 DKK
    684.24 DKK / Pakke med 2
    Spare 134.76 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kan bruges med alle Stuart™ glassæt
  • Til brug med Stuart™ Rotationsfordamper
  • S35 sfærisk fatning
  • Rund bund
Tekniske data
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Stuart Roterende fordampere
Form Kugleformet
Tilspidsning S35 sfærisk fatning
Volumen (metrisk) 50 ml