Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Modtagelseskolbe til Stuart Rotationsfordamper
Product Code. 12477802
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
Unit Size:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) unitSize
12477802 100 ml Pakke med 2
12497802 50 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12477802 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 1009667
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kan bruges med alle Stuart™ glassæt
  • Til brug med Stuart™ Rotationsfordamper
  • S35 sfærisk fatning
  • Rund bund
Specifications
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Stuart Roterende fordampere
Form Kugleformet
Tilspidsning S35 sfærisk fatning
Volumen (metrisk) 100 ml