Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Modtagelseskolbe
Artikelnummer. p-8006071
Volumen (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11896104
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03063537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Modtageflasker er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Med kuglemuffe S 35
  • Med inskriptionslabel
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Volumen (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) 64 mm