Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Modtagelseskolbe
Artikelnummer. 11826134
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11826134 2000 ml
11896104 100 ml
11806114 250 ml
11876134 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11826134 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03063573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    417.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 387.34 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Modtageflasker er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Med kuglemuffe S 35
  • Med inskriptionslabel
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Volumen (metrisk) 2000 ml
Diameter (metrisk) 166 mm