Få mere at vide
Heidolph™ Modtagelseskolbe
Artikelnummer. p-7241844 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10005791 250 ml Hver
10660113 500 ml Hver
10249601 1000 ml Hver
10030972 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10005791 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5148200000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
  • Med S 35/20
  • Varenummer 15-300-004-11: inkluderer afløbsventiler
    • Inkluderet som standard for alle Hei-VAP Industrielle modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Standard konusled nummercenter 35/20
Volumen (metrisk) 250 ml