Få mere at vide
Heidolph™ Modtagekolbe
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med S 35/20
- Varenummer 15-300-004-11: inkluderer afløbsventiler
- Inkluderet som standard for alle Hei-VAP Industrielle modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke belagt |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Halsfinish | S 35/20 |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Spænding | 115/230 VAC |