Få mere at vide
Heidolph™ Modtagekolbe
Artikelnummer. 10259601 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
2000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10259601
Brand: Heidolph™ 5148500000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
  • Med S 35/20
  • Varenummer 15-300-004-11: inkluderer afløbsventiler
    • Inkluderet som standard for alle Hei-VAP Industrielle modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ikke belagt
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Halsfinish S 35/20
Volumen (metrisk) 2000 ml
Spænding 115/230 VAC