Få mere at vide
Heidolph™ Modtagekolbe
Artikelnummer. 10137651 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
2000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10137651 100 ml Hver
10259601 2000 ml Hver
10487051 3000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10137651 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5148100000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
  • Med S 35/20
  • Varenummer 15-300-004-11: inkluderer afløbsventiler
    • Inkluderet som standard for alle Hei-VAP Industrielle modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ikke belagt
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Halsfinish S 35/20
Volumen (metrisk) 100 ml
Spænding 115/230 VAC